Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rørruller, 10 m lange, 0,4 mm tykke
Diameter (engelsk) Indre:
0,03 tommer.
Beskrivelse
- Gennemsigtigt til mælkehvidt udseende
- Næsten universel kemisk resistens
- Fri for ekstraherbare midler
- Fysiologisk sikker
- Ikke-klæbende overflade
- Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
- Brandhæmmende i henhold til UL94V0
- Iltværdi over 95
- Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
- Kan steriliseres i ETO
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,03 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,06 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.6 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 32.8 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,02 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |
| Vis mere |