Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rørforbindelser
Artikelnummer. 10499761
Skift visning
Slangestørrelse:
11 mm OD, 6 mm ID
4,5 mm OD, 2 mm ID
6,8 mm OD, 3 mm ID
6,8 mm OD, 5 mm ID
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse
10499761 4,5 mm OD, 2 mm ID
10023301 6,8 mm OD, 3 mm ID
10114491 11 mm OD, 6 mm ID
10737532 6,8 mm OD, 5 mm ID
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10499761 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. D57502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.06 DKK
    86.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.06 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Forbind elastiske slanger med disse slangeforbindelser. BOLA PTFE-rørforbindelser har universel kemisk resistens og er vakuumegnede.
  • PTFE lige fitting
  • To stik til elastiske slanger (f Viton , Tygon , silikone)
  • Universal kemikalieresistens
  • Produktet er kun udsat for PTFE
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 4.5 mm
Samlet længde (metrisk) 45 mm
Til brug med Elastisk slange
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangestørrelse 4,5 mm OD, 2 mm ID
Form Lige
Farve Hvid
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Rørforbindelse