Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Artikelnummer. 15293179
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
2 mm
6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,6 mm
4 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
10m
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15293179 6 mm 8 mm 3m
15243179 2 mm 4 mm 10m
15213179 0,8 mm 1,6 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15293179 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S181050
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til transport af aggressive produkter såsom syrer, lud, gasser og opløsningsmidler. Bohlender™ BOLA™ PTFE-rør har høj kemisk resistens og modstår temperaturer fra -200 til +260 °C. Ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glideegenskaber
  • Meget gode dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med (applikation) Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Gennemskinnelig til mælkehvid
Maksimalt tryk 46 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C