Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Artikelnummer. 15213179
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
2 mm
6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,6 mm
4 mm
8 mm
Pakningsstørrelse:
10m
3m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15213179 0,8 mm 1,6 mm 10m
15293179 6 mm 8 mm 3m
15243179 2 mm 4 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15213179 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S181010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.90 DKK
    252.29 DKK / 10m
    Spare 60.61 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til transport af aggressive produkter såsom syrer, lud, gasser og opløsningsmidler. Bohlender™ BOLA™ PTFE-rør har høj kemisk resistens og modstår temperaturer fra -200 til +260 °C. Ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glideegenskaber
  • Meget gode dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 1,6 mm
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm
Til brug med (applikation) Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Gennemskinnelig til mælkehvid
Maksimalt tryk 140 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C