Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Artikelnummer. 17107594
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,05 tommer.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre
17107594 0,05 tommer.
1 options
Artikelnummer. 17107594 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S181018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.30 DKK
    224.01 DKK / 10m
    Spare 55.29 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rør lavet af ny PTFE.
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,05 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.2 mm
Materiale PTFE
Diameter (engelsk) Ydre 0,07 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 1.8 mm
Tykkelse (engelsk) 0,012 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.3 mm
Farve Gennemskinnelig til mælkehvid
Fleksibilitet 8 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 70 bar