Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Artikelnummer. p-7115296
Slangestørrelse:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Pakningsstørrelse:
10m
Pakke med 10
Artikelnummer. 15223179
Brand: Bohlender™ S181021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtigt til mælkehvidt udseende. Har høj kemisk resistens og modstår temperaturer fra -200 til +260 °C. Ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glideegenskaber
  • Meget gode dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.5 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 2.5 mm
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Til brug med (applikation) Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangestørrelse 2,5 mm OD, 1,5 mm ID
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid
Farve Gennemsigtig hvid
Fleksibilitet 12 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 186 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PTFE rør