Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Beskrivelse
- Næsten universel kemisk resistens
- Fri for ekstraherbare midler
- Fysiologisk sikker
- Ikke-klæbende overflade
- Meget gode glideegenskaber
- Meget gode dielektriske egenskaber
- Brandhæmmende i henhold til UL94V0
- Iltværdi over 95
- Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
- Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.0 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5.0 mm |
| Til brug med (applikation) | Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser |
| Slangestørrelse | 5,0 mm OD, 4,0 mm ID |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, ethylenoxid |
| Fleksibilitet | 50 mm bøjningsradius |
| Produkttype | PTFE rør |