Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Beskrivelse
- Næsten universel kemisk resistens
- Fri for ekstraherbare midler
- Fysiologisk sikker
- Ikke-klæbende overflade
- Meget gode glideegenskaber
- Meget gode dielektriske egenskaber
- Brandhæmmende i henhold til UL94V0
- Iltværdi over 95
- Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
- Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.9 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.5 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 0.3 mm |
| Til brug med (applikation) | Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangestørrelse | 2,5 mm OD, 1,9 mm ID |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, ethylenoxid |
| Vis mere |