Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Artikelnummer. 15223179
Skift visning
Slangestørrelse:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Pakningsstørrelse:
10m
Pakke med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
15223179 2,5 mm OD, 1,5 mm ID -
13259662 1 mm OD, 0,05 mm ID Pakke med 10
15233179 2,5 mm OD, 1,9 mm ID -
15203189 8 mm OD, 8 mm ID -
10279120 14 mm OD, 10 mm ID -
10508082 16 mm OD, 12 mm ID -
10065180 16 mm OD, 14 mm ID -
10025190 18 mm OD, 16 mm ID -
12675660 3 mm OD, 1,5 mm ID 10m
10750242 10 mm OD, 7,5 mm ID -
10555362 20 mm OD, 18 mm ID -
15263179 5,0 mm OD, 4,0 mm ID -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15223179 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S181021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1082.47 DKK
    791.85 DKK / 10m
    Spare 290.62 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Gennemsigtigt til mælkehvidt udseende. Har høj kemisk resistens og modstår temperaturer fra -200 til +260 °C. Ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glideegenskaber
  • Meget gode dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.5 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 3.5 mm
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Til brug med (applikation) Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangestørrelse 2,5 mm OD, 1,5 mm ID
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid
Farve Gennemsigtig hvid
Fleksibilitet 12 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 186 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger