Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Artikelnummer. 10555362
Skift visning
Slangestørrelse:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Pakningsstørrelse:
10m
Pakke med 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
10555362 20 mm OD, 18 mm ID -
15223179 2,5 mm OD, 1,5 mm ID -
13259662 1 mm OD, 0,05 mm ID Pakke med 10
15233179 2,5 mm OD, 1,9 mm ID -
15203189 8 mm OD, 8 mm ID -
10279120 14 mm OD, 10 mm ID -
10508082 16 mm OD, 12 mm ID -
10065180 16 mm OD, 14 mm ID -
10025190 18 mm OD, 16 mm ID -
12675660 3 mm OD, 1,5 mm ID 10m
10750242 10 mm OD, 7,5 mm ID -
15263179 5,0 mm OD, 4,0 mm ID -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10555362 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S181084
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtigt til mælkehvidt udseende. Har høj kemisk resistens og modstår temperaturer fra -200 til +260 °C. Ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glideegenskaber
  • Meget gode dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, USP Klasse VI
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 18 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Til brug med (applikation) Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Slangestørrelse 20 mm OD, 18 mm ID
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid
Farve Gennemskinnelig til mælkehvid
Fleksibilitet 400 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 16 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PTFE rør