Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Slangestørrelse:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Unit Size:
10m
Pakke med 10
Description
- Næsten universel kemisk resistens
- Fri for ekstraherbare midler
- Fysiologisk sikker
- Ikke-klæbende overflade
- Meget gode glideegenskaber
- Meget gode dielektriske egenskaber
- Brandhæmmende i henhold til UL94V0
- Iltværdi over 95
- Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
- Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Compliance
FDA
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16 mm |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Til brug med (applikation) | Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangestørrelse | 16 mm OD, 12 mm ID |
| Steriliseringsmetode | Autoklav, ethylenoxid |
| Show More |