Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE rør
Artikelnummer. 10279120
Slangestørrelse:
1 mm OD, 0,05 mm ID
10 mm OD, 7,5 mm ID
14 mm OD, 10 mm ID
16 mm OD, 12 mm ID
16 mm OD, 14 mm ID
18 mm OD, 16 mm ID
2,5 mm OD, 1,5 mm ID
2,5 mm OD, 1,9 mm ID
20 mm OD, 18 mm ID
3 mm OD, 1,5 mm ID
5,0 mm OD, 4,0 mm ID
8 mm OD, 8 mm ID
Pakningsstørrelse:
10m
Pakke med 10
Artikelnummer. 10279120
Brand: Bohlender™ S181066
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtigt til mælkehvidt udseende. Har høj kemisk resistens og modstår temperaturer fra -200 til +260 °C. Ideel til væskekromatografiapplikationer.
  • Næsten universel kemisk resistens
  • Fri for ekstraherbare midler
  • Fysiologisk sikker
  • Ikke-klæbende overflade
  • Meget gode glideegenskaber
  • Meget gode dielektriske egenskaber
  • Brandhæmmende i henhold til UL94V0
  • Iltværdi over 95
  • Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
  • Kan steriliseres i ETO og i autoklaver
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 10 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 14 mm
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med (applikation) Perfekt slange til aggressive og rene væsker eller gasser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangestørrelse 14 mm OD, 10 mm ID
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid
Farve Gennemsigtig hvid
Fleksibilitet 98 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 56 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype PTFE rør