Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE-rør, 0,79 mm tyk
Beskrivelse
- Gennemsigtigt til mælkehvidt udseende
- Næsten universel kemisk resistens
- Fri for ekstraherbare midler
- Fysiologisk sikker
- Ikke-klæbende overflade
- Meget gode glide- og dielektriske egenskaber
- Brandhæmmende i henhold til UL94V0
- Iltværdi over 95
- Modstandsdygtig over for bestråling og vejr
- Kan steriliseres i ETO
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,2 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.78 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,25 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.35 mm |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.79 mm |
| Farve | Klarhed |
| Fleksibilitet | 51 mm bøjningsradius |
| Vis mere |