Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE T-Shape rørfittings
Artikelnummer. 10248830
Slangestørrelse:
10 mm OD
12 mm OD
14 mm OD
16 mm OD
6 mm OD
Artikelnummer. 10248830
Brand: Bohlender™ D50504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
T-formet rørfitting lavet af PTFE. Indeholder tre tilslutninger med møtrikker af glasfiberforstærket PTFE. Universal kemikalieresistens, produktet er kun udsat for PTFE.
  • T-formet rørfitting lavet af PTFE
  • Møtrikker af glasfiberforstærket PTFE
  • Produktet er kun udsat for PTFE
  • Støvsuger egnet
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt (L x H): 56 x 39mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale PTFE
Samlet længde (metrisk) 56 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 6 mm OD
Trådstørrelse M 14 x 2
Form T-form
Højde (metrisk) 39 mm
Inkluderer Nødder
Farve Hvid
Maksimalt tryk 5 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Rørfitting