Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE ærmer med gribering
Artikelnummer. 10480152
Skift visning
Farve:
Gennemskinnelig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10480152 Gennemskinnelig Hver
1 options
Artikelnummer. 10480152 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H93309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.75 DKK
    179.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.60 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Skab gastætte, væsketætte og vakuumtætte jordforbindelsesforbindelser med disse muffer. Bohlender™ BOLA™ PTFE-ærmer med Gripping Ring har solid konstruktion for fortsat brug og universel kemikalieresistens.
  • Fremstillet i PTFE med gribering og tætningsringe på ydersiden
  • Højvakuum tæt forsegling
  • Lav lækagerate:< 0.0001 mbar xl/s
  • Tætningsringe er let tilgængelige og derfor nemme at rengøre
  • Genanvendelig
  • Temperaturområde: -200 til +250 °C
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Type Ærme med Griping Ring
Materiale PTFE
Størrelse 45/40
Farve Gennemskinnelig