Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE-modtageradapter
Artikelnummer. 10013321
Trådstørrelse:
Længdefatning: NS 29/32
Artikelnummer. 10013321
Brand: Bohlender™ B29202
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med en integreret speciel møtrik (Safe-Lab ) for nem låsning og oplåsning af jordforbindelsen. BOLA PTFE-modtageradaptere har universel kemisk resistens.
  • PTFE-modtageradapter
  • Jordforbindelseskonus og muffe størrelse 29
  • Ekstra fatning størrelse 19 til vakuumstophane (BOLA Kat. nr. B 293-02)
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Kegle: NS 29/32; Fatning: NS 19/26
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Trådstørrelse Længdefatning: NS 29/32
Farve Hvid
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Modtager adapter