Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT Udskiftning af indre dele
Artikelnummer. 10651522
Trådstørrelse:
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Slangestørrelse:
(1 tommer) 25,4 mm OD
(1/16 tommer) 1,6 mm OD
(1/4 tomme) 6,35 mm OD
(1/8 tomme) 3,2 mm OD
10 mm OD
12 mm OD
16 mm OD
2 mm OD
26 mm OD
4 mm OD
6 mm OD
8 mm OD
Artikelnummer. 10651522
Brand: Bohlender™ D64046
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestående af en v-ring (PPS), en tilspidset ring og en tætningsring (begge PTFE) samt en o-ring (FKM) til rørdiametre under 3 mm (ikke udsat for mediet).
  • Medium udsættes kun for PTFE
  • God kemisk resistens
  • Tåler tryk op til 10 bar
  • Støvsuger egnet
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PPS, PTFE
Til brug med Til slanger 8 mm OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangestørrelse 4 mm OD
Trådstørrelse GL 25
Farve Hvid
Maksimalt tryk 10 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype HT Udskiftning af indre dele