Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT Laboratorieskruesamlinger
Trådstørrelse:
GL 14
GL 25
GL 32
GL 45
Slangestørrelse:
12 mm OD
12,7 mm (1/2 tomme) ydre dia.
14 mm OD
16 mm OD
18 mm OD
19,05 mm (3/4 tommer) ydre dia.
26 mm OD
3,2 mm (1/8 tommer) ydre dia.
6 mm OD
8,0 mm OD
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sort skruelåg af PPS
- Indvendige dele bestående af en v-ring (PPS)
- Konisk ring og tætningsring (begge PTFE)
- O-ring (FKM) til rørdiametre under 3 mm (ikke udsat for mediet)
- God kemisk resistens
- Støvsuger egnet
- Medium udsættes kun for PTFE
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PPS, PTFE |
| Til brug med | Tilslutning af udstyr og fittings med GL-gevind med hårdvæggede rør eller rør af glas, plast eller metal |
| Til brug med (applikation) | Fastgørelse af sonder, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangestørrelse | 18 mm OD |
| Trådstørrelse | GL 45 |
| Farve | Hvid/sort |
| Maksimalt tryk | 10 bar |
| Vis mere |