Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PA flangerør
Artikelnummer. 10504792
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
500 mm
750 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk)
10504792 500 mm
10727692 750 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10504792 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. F74024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opret forbindelse til BOLA Forhandlere til Flasker el BOLA Kromatografiadaptere med denne flangeslange. BOLA PTFE/PA-flangerør har universel kemisk resistens.
  • PTFE-rør med flange
  • Skiver lavet af polyamid (PA)
  • UNF¼ i. 28 G gevind lavet af polypropylen (PP)
  • Sorte rørendebeslag
  • Temperaturmodstand: fra 0 °C til +100 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • Tryk: 30 bar
  • Slangen er klar til brug.
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale PTFE, polyamid
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Samlet længde (metrisk) 500 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Slangestørrelse 1,6 mm x 3,2 mm (ID x OD)
Trådstørrelse UNF¼ i. 28 G
Inkluderer Sorte endebeslag
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 30 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttype Flangerør