Få mere at vide
Bohlender™ Bola PTFE minipropel omrøreraksler
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) aksel | 6 mm |
| Inkluderer | Tre 45° vinklede vinkelblade |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Mængde | 1 hver |
| Standard konusled | 29/32 |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +250 °C |
| Type | Minipropel omrøreraksel |
| Materiale | PTFE |