Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE låg
Artikelnummer. 10730223
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
94 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig
10730223 94 mm
1 options
Artikelnummer. 10730223 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H92711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.59 DKK
    350.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 90.21 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til brug med BOLA PTFE bæger. BOLA PTFE låg fås i mange forskellige størrelser.
  • Hvidt PTFE låg
  • Med centrerende skulder
  • Universal kemikalieresistens
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 94 mm
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) BOLA Bægerglas (PN: A 136-11)
Temperatur (metrisk) Maks. Drift +250 °C
Type Låg med centrerende skulder