Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE og ETFE laboratorieskruesamlinger
Slangestørrelse:
1 mm (1/32 tommer) ydre dia.
2,4 mm OD
3 mm OD
Beskrivelse
Rød skruelåg af glasfiberforstærket ETFE
- Indvendige dele bestående af en v-ring (ETFE)
- Tilspidset ring og en tætningsring (begge PTFE)
- O-ring (FKM) til rørdiametre under 3 mm (ikke udsat for mediet)
- Meget god kemikalieresistens
- Medium udsættes kun for PTFE
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PTFE, ETFE |
| Til brug med | Udstyr og fittings med GL-gevind med hårdvæggede rør eller rør af glas, plast eller metal |
| Til brug med (applikation) | Fastgørelse af sonder, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangestørrelse | 3 mm OD |
| Trådstørrelse | GL 25 |
| Farve | Rød/Hvid |
| Maksimalt tryk | 10 bar |
| Vis mere |