Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE distributører
Artikelnummer. 10003361
Trådstørrelse:
GL 25
Artikelnummer. 10003361
Brand: Bohlender™ D51209
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PTFE konstruktion med møtrikker af glasfiberforstærket PTFE. Indeholder et indløb og tre eller fire udtag.
Krop lavet af PTFE
  • Møtrikker af glasfiberforstærket PTFE
  • Et indløb og tre eller fire udløb
  • Borediameter 6 mm
  • Universal kemikalieresistens
  • Produktet er kun udsat for PTFE
  • Tekniske data
    Materiale PTFE
    Til brug med Til slanger 12,7 mm OD
    Min. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
    Trådstørrelse GL 25
    Maksimalt tryk 10 bar
    Maks. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C