Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE bælg
Samlet længde (metrisk):
100 til 120 mm
110 til 124 mm
82 til 90 mm
93 til 105 mm
Beskrivelse
- Til længdekompensation af opvarmede søjler og vinkelforskydning
- Universal kemikalieresistens
- Støvsuger egnet
- Fremstillet af PTFE
- Maksimal nedbøjning: 120°
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | NS 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PTFE |
| Samlet længde (metrisk) | 100 til 120 mm |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af jordforbindelsesudstyr |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Farve | Hvid |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttype | Bælgen |