Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PTFE bælg
Samlet længde (metrisk):
100 til 120 mm
110 til 124 mm
82 til 90 mm
93 til 105 mm
Beschreibung
- Til længdekompensation af opvarmede søjler og vinkelforskydning
- Universal kemikalieresistens
- Støvsuger egnet
- Fremstillet af PTFE
- Maksimal nedbøjning: 120°
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | NS 19/26 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PTFE |
| Samlet længde (metrisk) | 93 til 105 mm |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af jordforbindelsesudstyr |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Farve | Hvid |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttype | Bælgen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur