Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Polypropylen rørendebeslag
Beskrivelse
- Med udvendig gevind UNF¼ i. 28 G
- Skiver af PA er inkluderet i leveringen
- Farver: naturlig, sort, orange, gul, grøn, blå, violet og grå
- Meget god kemikalieresistens
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Modstandsegenskaber | Meget god kemikalieresistens |
| Slangestørrelse | 1,6 x 3,2 mm (ID x OD) |
| Trådstørrelse | Hangevind UNF 1/4 in.; 28 G |
| Farve | Diverse |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Produkttype | Rørende fitting |