Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PFA fleksibel slange, 1m
Artikelnummer. 10276971
Skift visning
Slangestørrelse:
NV 10
NV 13
NV 14
NV 19
NV 21
NV 23
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
10276971 NV 14 -
10154871 NV 10 -
10368751 NV 13 Hver
10798622 NV 19 -
10708632 NV 21 -
10328851 NV 23 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10276971 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S182226
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til nem håndtering af væsker. PFA Flexible slange har en snæver bøjningsradius for minimal reduktion af tværsnit
Korrugeret rør med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen og cylindriske rørender med en længde på 40 mm, som fx kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser. Sammen med BOLA Laboratorieskruesamlinger, forbindelsen er absolut tæt og velegnet til vakuum.
  • Ideel til forbindelser under vibrationer
  • Anvendes med en lille bøjningsradius
  • Til kompensation for termiske udvidelser
  • Til nem håndtering af væsker
  • Fleksibel til meget fleksibel
  • Snæver bøjningsradius forårsager kun ringe tværsnitsreduktion
  • Ikke-porøs
  • Gennemskinnelig
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA i overensstemmelse
Diameter (metrisk) Indvendig 12 mm
Materiale PFA
Samlet længde (metrisk) 1 m
Til brug med (applikation) Tilsluttes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse NV 14
Port størrelse NW 14
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 2 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Slanger