Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ PFA bæger
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beskrivelse
- PFA bæger med tud
- Gennemskinnelig
- Ikke-porøs
- Uddannet
Overholdelse
0
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) base | 104 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | PFA |
| Til brug med (applikation) | Sporanalyse |
| Højde (metrisk) | 141 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | +250 °C |
| Type | Plastbæger |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |