Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Måneformede klinger
Beskrivelse
Disse solide omrørerblade er lavet af PTFE og har et sæt klemskruer lavet af en PTFE/PEEK-blanding.
- Bladene kan fastgøres tæt på BOLA™ Omrører Aksler ved hjælp af klemskruerne
- Nøglenøgle medfølger for nem montering
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Til brug med (udstyr) | BOLA Rørskakter |
| Højde (engelsk) | 0,1 tommer. |
| Højde (metrisk) | 3 mm |
| Inkluderer | Skruenøgle, størrelse 15 |
| Længde (engelsk) | 2,6 tommer |
| Længde (metrisk) | 65 mm |
| Bredde (engelsk) | 0,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 18 mm |
| Vis mere |