Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Miniature Luer-stik, PTFE
Slangestørrelse:
0,8 x 1,6 mm (ID x OD)
1,6 x 3,2 mm (ID x OD)
Format:
Han Luer Cone
Kvinde Luer Cone
Beskrivelse
- PTFE miniature Luer konnektorer
- Til overgang fra luerforbindelse til indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28 G
- Universal kemikalieresistens
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | Luer-stik med han-luer-kegle |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Overgang fra luerforbindelse til indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28 G |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangestørrelse | 1,6 x 3,2 mm (ID x OD) |
| Trådstørrelse | UNF 1/4 tommer. 28 G |
| Format | Han Luer Cone |
| Vis mere |