Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Miniature Luer-stik, PTFE
Artikelnummer. p-7115302
Slangestørrelse:
0,8 x 1,6 mm (ID x OD)
1,6 x 3,2 mm (ID x OD)
Format:
Han Luer Cone
Kvinde Luer Cone
Artikelnummer. 10083261
Brand: Bohlender™ F71708
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overgang fra luerforbindelse til indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28 G med disse PTFE miniature luer stik
  • PTFE miniature Luer konnektorer
  • Til overgang fra luerforbindelse til indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28 G
  • Universal kemikalieresistens
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Oversigt Luer-stik med han-luer-kegle
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Overgang fra luerforbindelse til indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28 G
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangestørrelse 1,6 x 3,2 mm (ID x OD)
Trådstørrelse UNF 1/4 tommer. 28 G
Format Han Luer Cone
Farve Hvid
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Miniature Luer-stik