Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Miniature 3-vejs stophaner, PTFE, FEP
Artikelnummer. 10297401
Slangestørrelse:
1,6 x 3,2 mm (ID x OD)
Artikelnummer. 10297401
Brand: Bohlender™ F73108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslut en bred vifte af slangestørrelser med disse stophaner. BOLA Miniature tre-vejs stophaner har universel kemisk resistens.
  • 3-vejs stophane med ''L''-formet eller ''T''-formet boring og tre tilslutninger
  • Fås enten med tre indvendige gevind UNF 1/4 in. 28 G eller med to indvendige gevind UNF 1/4 in. 28 G og et udvendigt gevind UNF1/4 in. 28 G
  • Samlet højde inklusive stophaneprop lavet af FEP: 20mm
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Samlet længde (metrisk) 32 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Slangestørrelse 1,6 x 3,2 mm (ID x OD)
Trådstørrelse 3 indvendige gevindforbindelser
Form T-form
Farve Hvid/rød
Maksimalt tryk 8 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Miniature 3-vejs stophane