Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Målecylindre
Artikelnummer. 17186924
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
2.5 mL
5 mL
Diameter (metrisk) indvendig:
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Højde (metrisk):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Artikelnummer. 17186924
Brand: Bohlender™ A16412
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtige målecylindre med sekskantet bund for at forhindre rulning.
  • Gennemskinnelig og ikke-porøs
  • Design baseret på ISO 4788
  • Med graduering (ukalibreret), tud og forstærkningsring
  • Universal kemikalieresistens
  • Produktet er kun udsat for PTFE
  • Sekskantet bund forhindrer cylinderen i at rulle
  • Permanent, forsænket eksamen
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PTFE
Gradueringer 1 mL
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Form Cylinder
Diameter (metrisk) indvendig 24 mm
Diameter (engelsk) Indvendig 0,94 tommer.
Højde (engelsk) 6,8 tommer
Højde (metrisk) 172 mm