Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Målecylindre
Artikelnummer. 17106934
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
2.5 mL
5 mL
Diameter (metrisk) indvendig:
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Højde (metrisk):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Artikelnummer. 17106934
Brand: Bohlender™ A16420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gennemsigtige målecylindre med sekskantet bund for at forhindre rulning.
  • Gennemskinnelig og ikke-porøs
  • Design baseret på ISO 4788
  • Med graduering (ukalibreret), tud og forstærkningsring
  • Universal kemikalieresistens
  • Produktet er kun udsat for PTFE
  • Sekskantet bund forhindrer cylinderen i at rulle
  • Permanent, forsænket eksamen
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PTFE
Gradueringer 2.5 mL
Kapacitet (engelsk) 8,4 oz.
Form Cylinder
Diameter (metrisk) indvendig 40 mm
Højde (engelsk) 11''
Højde (metrisk) 268 mm