Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Magnetiske omrørerhoveder (SG-MRK)
Artikelnummer. 17147144
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17147144
Brand: Bohlender™ C51208
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Magnetiske omrørerhoveder (SG-MRK) består af drivklokke med kuglelejer, rotor og underleje.
  • Perfekt kombination af drivaksel med kuglelejer, rotor og underleje lavet af PTFE/PEEK og en leder lavet af borosilikatglas
  • Kræver lidt plads på grund af kompakt konstruktion
  • Ingen lækage eller hukommelseseffekter på grund af ikke-porøs, svejset rotor
  • Rotoren holder omrørerakslen ved hjælp af tre tapskruer, som er fastgjort i røreakslens forsænkninger
  • Giver optimal kraftoverførsel og sikker fastgørelse
  • 6 mm firkant kan fastgøres i rørekoblingen eller i røreværket
  • Kraftig transmission
  • For jordfuge størrelse 19/26: 15 Ncm
  • For jordfuge størrelse 29/32 og 45/40: 50 Ncm
  • Intet fedt påkrævet
  • Alle produkter, der udsættes for mediet, indeholder ingen metaller
  • Fremragende kemisk resistens
  • Sikker at løbe tør
  • Lang holdbarhed
  • Pladsbesparende drivaksel OD
  • Til jordfuge størrelse 19/26: 28 mm
  • Til jordfuge størrelse 29/32 og 45/40: 38 mm
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 0,24 tommer
Diameter (metrisk) aksel 6 mm
Højde (engelsk) 3,5 tommer
Højde (metrisk) 90 mm
Nedsænkningslængde 28 mm
Hastighed Max 1500 rpm
Standard konusled NS 19/26
Temperatur (metrisk) Højst 250 °C
Materiale PTFE/PEEK, Borosilikatglas