Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Magnetiske omrørerhoveder (P-MRK)
Artikelnummer. 17177144
Diameter (metrisk) aksel:
10 mm
Artikelnummer. 17177144
Brand: Bohlender™ C53015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Magnetiske omrørerhoveder (P-MRK) består af drivklokke med kuglelejer, rotor og nedre leje, Hastelloy modtager til akslen, og transmission op til 90 Ncm.
  • Ideelt rørehoved til PTFE-kappede røreaksler fra BOLA™
  • Består af kapsel drivaksel (rustfrit stål) med kuglelejer, rotor og underleje lavet af PEEK sammensatte og en Hastelloy modtager
  • Kræver lidt plads på grund af kompakt konstruktion
  • Ingen lækage eller hukommelseseffekter på grund af ikke-porøs, svejset rotor
  • Kompressionsfittings til sikker fastgørelse af omrøreraksel og optimal kraftoverførsel
  • Ledkegle med møtrik (Safe-Lab ) lavet af PTFE for nem låsning og oplåsning af jordforbindelsen
  • Firkantet størrelse 6 mm til optagelse af en omrører eller en rørekobling
  • Gastæt rørehoved for perfekt vakuum
  • Omrørerens skafthøjde kan justeres til ca. 40 mm
  • Drivaksel OD: 50 mm
  • Også velegnet til forkortede røreaksler
  • Kraftig transmission på op til 90 Ncm
  • Fremragende kemisk resistens
  • Intet fedt påkrævet, sikkert at køre tørt
  • Drivaksel fastgjort for din sikkerhed
  • Høj holdbarhed og nem adskillelse af alle dele til rengøring
  • Med modtager lavet af Hastelloy for forbedret holdbarhed
  • Alle komponenter, der udsættes for medium, indeholder ikke metaller
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 0,39 tommer
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Højde (metrisk) 145 mm
Nedsænkningslængde 95 mm
Hastighed Max 1500 rpm
Standard konusled Jordfuge NS 45/40
Materiale Rustfrit stål, Hastelloy