Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Magnetiske omrørerhoveder (P-MRK) Rodaviss
Diameter (metrisk) aksel:
8 mm
10 mm
Diameter (engelsk) Skaft:
0,31 tommer.
0,39 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideelt rørehoved til PTFE-kappede røreaksler fra BOLA™
- Består af kapsel drivaksel (rustfrit stål) med kuglelejer, rotor og underleje lavet af PEEK sammensat og et hult skaft lavet af Hastelloy
- Kraftoverførsel op til 90 Ncm
- Drivaksel OD: 50 mm
- Dele, der kommer i kontakt med mediet, er metalfri
- Kræver lidt plads på grund af kompakt konstruktion
- Ingen lækage eller hukommelseseffekter på grund af ikke-porøs, svejset rotor
- Kompressionsfittings lavet af PEEK sammensætning til sikker fastgørelse af omrøreraksel og optimal kraftoverførsel
- Fugekegle med Rodaviss fastgørelsessystem til nem låsning og oplåsning af jordforbindelsesforbindelser med Rodaviss tråd
- Rodaviss skruelåg, tætningsring og ekspanderende ring er inkluderet i leveringsomfanget
- Fremragende kemisk resistens
- Intet fedt påkrævet, sikkert at køre tørt
- Drivaksel fastgjort for din sikkerhed
- Høj holdbarhed og nem adskillelse af alle dele til rengøring
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,31 tommer. |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Højde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Højde (metrisk) | 145 mm |
| Nedsænkningslængde | 95 mm |
| Hastighed | Max 1500 rpm |
| Standard konusled | Jordfuge NS 29/32 |
| Materiale | Rustfrit stål |