Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Magnetiske omrørerhoveder med jordforbindelse, PFA/PTFE
Længde (metrisk):
203 mm
215 mm
Hætteglasvolumen (metrisk):
2000 ml
4000 ml
Moment:
20 Ncm
40 Ncm
Beskrivelse
- Gastæt permanent magnetisk kobling med kugleleje indkapslet i keramik
- Firkantforbindelse til kardansamling
- PTFE kegle størrelse 29
- Udløsermøtrik lavet af PTFE
- Glasfiber til nem fjernelse af den slebne samling
- AAlle produkter, der udsættes for mediet, indeholder ingen metaller
- 8 mm akselføring giver føring uden friktion af omrøreraksler op til en hastighed på 800 rpm
- Omrørerhovedet kan fastgøres direkte i patronen ved at montere den medfølgende metaladapter på den firkantede forbindelse (6 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid/blå |
| Til brug med (applikation) | Absolut vakuum |
| Længde (metrisk) | 203 mm |
| Hastighed | 800 rpm Maks. |
| Standard konusled | Jordfuge: NS 29/32 |
| Temperatur (metrisk) | -15 °C til +150 °C |
| Type | BOLA Magnetisk omrørerhoved |
| Hætteglasvolumen (metrisk) | 2000 ml |
| Viskositetsvurdering | Maks viskositet: 1.500 mPas |
| Moment | 20 Ncm |