Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Låg
Til brug med (udstyr):
BOLA™ Bægerglas A136-03
BOLA™ Bægerglas A136-04
BOLA™ Bægerglas A136-05
Diameter (metrisk) Udvendig:
27 mm
35 mm
40 mm
Diameter (engelsk) Ydre:
1.1 tommer
1,4 tommer
1,6 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Låg med centrerende skulder
- Velegnet til BOLA™™ bægerglas
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27 mm |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | BOLA™ Bægerglas A136-03 |