Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Låg
Artikelnummer. 17177384
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BOLA™ Bægerglas A136-03
BOLA™ Bægerglas A136-04
BOLA™ Bægerglas A136-05
Diameter (metrisk) Udvendig:
27 mm
35 mm
40 mm
Diameter (engelsk) Ydre:
1.1 tommer
1,4 tommer
1,6 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (engelsk) Ydre Pakningsstørrelse
17177384 BOLA™ Bægerglas A136-05 40 mm 1,6 tommer. -
17157384 BOLA™ Bægerglas A136-03 27 mm 1.1 tommer -
17167384 BOLA™ Bægerglas A136-04 35 mm 1,4 tommer Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17177384 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. H92705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.95 DKK
    258.03 DKK / Pakke med 2
    Spare 81.92 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tætsluttende låg af PTFE.
  • Låg med centrerende skulder
  • Velegnet til BOLA™™ bægerglas
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1,6 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) BOLA™ Bægerglas A136-05