Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Slangeforbindelser med møtrik
Artikelnummer. 10411112
Skift visning
Trådstørrelse:
GL 32
Artikelnummer. Trådstørrelse
10411112 GL 32
1 options
Artikelnummer. 10411112 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. D58108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.20 DKK
    213.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.77 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbind elastisk slange til udstyr med GL-gevind med disse konnektorer. BOLA Slangeforbindelser har universel kemisk resistens og er vakuumegnede.
  • GL 14 og GL 18 slangeforbindelser lavet af PFA
  • GL 25 og GL 32 slangeforbindelser lavet af PTFE
  • Med elastisk tætningslæbe
  • FPM O-ring og møtrik lavet af PPS
  • Fås som lige eller bøjet type
  • Universal kemikalieresistens, til arbejdstemperaturer op til max. +200 °C
  • Flydende produkt udsættes kun for PFA eller PTFE
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Samlet længde (metrisk) 80 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Trådstørrelse GL 32
Farve Hvid
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttype Slangeforbindelse med møtrik