Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Jordforbindelsesrørfittings, PTFE
Slangestørrelse:
3 mm OD
9,52 mm (3/8 tommer) ydre dia.
Beskrivelse
- PTFE jordforbindelsesrørfitting
- Tætningsringe på ydersiden af keglen forhindrer fastklæbning af jordforbindelserne og forbedrer tætningen
- Integreret specialmøtrik (Safe-Lab ) for nem låsning og oplåsning af jordforbindelsen
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Oversigt | Kegle: NS 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8 mm |
| Materiale | PPS, PTFE |
| Til brug med | Tilslutning af udstyr og fittings med GL-gevind med hårdvæggede rør eller rør af glas, plast eller metal |
| Til brug med (applikation) | Fastgørelse af sonder, termometre, dykrør eller kabler i reaktionsbeholdere |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Slangestørrelse | 3 mm OD |
| Trådstørrelse | GL 18 |
| Vis mere |