Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Jordforbindelsesrørfittings, PTFE
Artikelnummer. p-7115305
Slangestørrelse:
10 mm OD, 8,5 mm ID
6 mm OD, 5 mm ID
Trådstørrelse:
M 18 x 2
M14 x 2
Oversigt:
Jordfuge NS 14/23
Jordfuge NS 29/32
Artikelnummer. 10659791
Brand: Bohlender™ H100112
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbind rør eller slanger til beholdere med jordforbindelse. BOLA fittings er ideelle til at indsætte og fastgøre prober, termometre, dykrør eller kabler.
  • Fitting lavet af PTFE
  • Til overgang fra jordforbindelser til metriske gevind til tilslutning af hårdvæggede rør (f.eks. PTFE, PFA eller FEP)
  • Møtrikker af glasfiberforstærket PTFE
  • Krop med ringe og riflet greb til åbning
  • Produktet er kun udsat for PTFE
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Oversigt Jordfuge NS 29/32
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8.5 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Til brug med (applikation) Tilslutning af rør eller slanger til beholdere med jordforbindelse
Min. Driftstemperatur (metrisk) -200 °C
Modstandsegenskaber Universal Chemical Resistacne
Slangestørrelse 10 mm OD, 8,5 mm ID
Trådstørrelse M 18 x 2
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttype Jordforbindelsesrørfitting