Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Jordforbindelsesrørfittings, PTFE
Slangestørrelse:
10 mm OD, 8,5 mm ID
6 mm OD, 5 mm ID
Trådstørrelse:
M 14 x 2
M 18 x 2
Oversigt:
Jordfuge NS 14/23
Jordfuge NS 29/32
Beskrivelse
- Fitting lavet af PTFE
- Til overgang fra jordforbindelser til metriske gevind til tilslutning af hårdvæggede rør (f.eks. PTFE, PFA eller FEP)
- Møtrikker af glasfiberforstærket PTFE
- Krop med ringe og riflet greb til åbning
- Produktet er kun udsat for PTFE
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Jordfuge NS 29/32 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 8.5 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Til brug med (applikation) | Tilslutning af rør eller slanger til beholdere med jordforbindelse |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Modstandsegenskaber | Universal Chemical Resistacne |
| Slangestørrelse | 10 mm OD, 8,5 mm ID |
| Trådstørrelse | M 18 x 2 |
| Vis mere |