Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Globe omrørerkoblinger
Længde (metrisk):
190 mm
Beskrivelse
- Fremstillet af POM, et plastmateriale med god mekanisk styrke
- Til udligning af en akseforskydning mellem omrøreraksel og omrørerdrev på op til 10 mm
- Kraftig transmission på maksimalt 300 Ncm og velegnet til en hastighed på op til 1200 omgange i minuttet og til både venstre- og højredrejning (undtagen version med indvendigt gevind GL 10)
- Forskellige versioner til samling af glas-, metal- eller PTFE-belagte aksler ved hjælp af en klemskrue for at acceptere aksler med udvendige diametre på 4, 6,5, 8 eller 10 mm
- En ekstra reduktionsmuffe til yderdiametre på 6,5 eller 8 mm er inkluderet i leveringen
- Aksler med udvendigt gevind GL 10 skrues direkte ind i den respektive model med udvendigt gevind GL 10
- Koblingen med indvendig firkant SW 6 skubbes ganske enkelt på sin modpart
- Chuckadapter fastgøres direkte i borepatron på røredrevet og kan afkortes om nødvendigt
- Meget lave centrifugalkræfter på grund af lav vægt
- Velegnet til både venstre- og højrehåndsrotation (bortset fra GL 10 gevind: ingen venstrehåndsrotation mulig)
- Ingen resonans
- Enkel montering ved hjælp af skruesamlinger med klemringe
- Chuck-adapter (længde 90 mm) kan afkortes af brugeren
- Diameter på spændeadapter: 8 mm (0,31 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Omrøreraksler med diameter 8 til 10 mm |
| Længde (engelsk) | 7,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Type | Omrørerkobling |
| Materiale | POM |