Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Fleksibel slange, NW 23
Artikelnummer. 17137634
Skift visning
Slangestørrelse:
NV 23
Artikelnummer. Slangestørrelse
17137634 NV 23
1 options
Artikelnummer. 17137634 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S182284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.56 DKK
    2285.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 934.84 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fleksibel slange med cylindriske slangeender for en bedre forbindelse.
  • Korrugerede rør med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen
  • Cylindriske rørender med en længde på 40 mm, som for eksempel kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser
  • Sammen med BOLA™ Laboratorieskruesamlinger, forbindelsen er absolut tæt og velegnet til vakuum
  • Fleksibel til meget fleksibel
  • Snæver bøjningsradius forårsager kun ringe tværsnitsreduktion
  • Ikke-porøs
  • Gennemskinnelig
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 20.9 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 25.4 mm
Samlet længde (engelsk) 8.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 2.5 m
Til brug med BOLA™ Laboratorieskruesamlinger
Slangestørrelse NV 23
Fleksibilitet 40 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 1,2 bar