Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Fleksibel slange, NW 16
Artikelnummer. 17117634
Skift visning
Slangestørrelse:
NV 16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
17117634 NV 16 Hver
1 options
Artikelnummer. 17117634 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S182272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1962.53 DKK
    1418.69 DKK / Pakke med 1
    Spare 543.84 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Fleksibel slange med cylindriske slangeender for en bedre forbindelse.
  • Korrugerede rør med cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen
  • Cylindriske rørender med en længde på 40 mm, som for eksempel kan forbindes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser
  • Sammen med BOLA™ Laboratorieskruesamlinger, forbindelsen er absolut tæt og velegnet til vakuum
  • Fleksibel til meget fleksibel
  • Snæver bøjningsradius forårsager kun ringe tværsnitsreduktion
  • Ikke-porøs
  • Gennemskinnelig
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 14 mm
Materiale PFA
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (engelsk) 8.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 2.5 m
Til brug med BOLA™ Laboratorieskruesamlinger
Slangestørrelse NV 16
Fleksibilitet 28 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 2 bar