Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Fleksibel slange EX
Artikelnummer. 17197634
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
6 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6 mm
8 mm
10 mm
Samlet længde (metrisk):
0,5 m
1 m
2,5 m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk)
17197634 4 mm 6 mm 2,5 m
17167634 6 mm 8 mm 0,5 m
17177634 8 mm 10 mm 0,5 m
17187634 6 mm 8 mm 1 m
12647566 8 mm 10 mm 2,5 m
17107644 6 mm 8 mm 2,5 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17197634 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. S182474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4143.12 DKK
    3615.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 527.80 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Fleksibel slange med cylindriske slangeender for en bedre forbindelse.
  • Ledende korrugerede rør
  • Cirkulære korrugeringer omkring længdeaksen
  • Cylindriske rørender med en længde på 40 mm kan f.eks. tilsluttes direkte til fittings, stophaner eller slangeforbindelser
  • Sammen med BOLA™ Laboratorieskruesamlinger EX , forbindelsen er ledende, absolut tæt og velegnet til vakuum
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Materiale PFA-EX
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Samlet længde (engelsk) 8.2 ft.
Samlet længde (metrisk) 2,5 m
Til brug med BOLA™ Laboratorieskruesamlinger EX
Bredde (metrisk) 10 mm
Bredde (engelsk) 0,4 tommer.
Form Cylindrisk
Fleksibilitet 18 mm bøjningsradius
Maksimalt tryk 11 bar