Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ FEP Drop-tragte med PTFE stophane
Artikelnummer. 10083331
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 10083331
Brand: Bohlender™ B28501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til nem låsning og oplåsning af jordforbindelsen. BOLA faldtragte er velegnede til en række anvendelser.
  • Gennemsigtig FEP Droppetragt
  • Finjusteringsstophane med keglestørrelse 29 af PTFE
  • Integreret specialmøtrik (Safe-Lab ) for nem låsning og oplåsning af jordforbindelsen
Overholdelse
FDA
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Materiale Plast
Certificeringer/compliance FDA
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klarhed
Keglestørrelse 29
Maks. Temperatur (metrisk) +110 °C
Stopmateriale Polytetrafluorethylen (PTFE)
Produkttype Nedkastningstragt med stophane