Få mere at vide
Bohlender™ BOLA™ Eco Stophanepropper med boring, konus 1:10, PP
Beskrivelse
- Med boring
- Glat overflade
- Greb og møtrik lavet af polypropylen
- Taper 1:10
- Skive medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Plug Bore | 4 mm |
| Oversigt | Taper 1:10 |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | NS 18,8 x 37 mm |
| Til brug med (udstyr) | Tråd M 10 |
| Farve | Rød |